Få mere at vide
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine |
| CAS | 104227-88-5 |
| Molekylær formel | C12H17N5O3 |
| MDL nummer | MFCD08063728 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CC(OCC(CO)CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.30 |
| Procent renhed | 95% |