Få mere at vide
9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurin-d4, TRC
Artikelnummer. 30316328
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30316328 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30316328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1641525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4
CAS 1020718-81-3
Molekylær formel C14 2H4 H14 Cl N5 O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12
IUPAC navn [2-[acetyloxy(deuterio)methyl]-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)-1,3,4-trideuteriobutyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 359.8
Formel vægt 359.1298