missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, TRC

Artikelnummer. 30134107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134107 10 g
30008600 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16414010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97845-60-8
Molekylær formel C14 H18 Cl N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 355.78
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir
IUPAC navn [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)butyl] acetate
SMIL CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Analyt- eller komponentnavne 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 g
Formel vægt 355.1047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.