Få mere at vide
9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, Mikromol™
Beskrivelse
9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine |
| CAS | 97845-60-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H18 Cl N5 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C |
| Vis mere |