missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine |
| CAS | 1984788-96-6 |
| Molekylær formel | C12 H15 N5 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O4/c13-11-15-9-8(10(19)16-11)14-4-17(9)7-1-6(18)5-2-21-3-12(5,7)20/h4-7,18,20H,1-3H2,(H3,13,15,16,19)/t5-,6+,7+,12+/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@H]4COC[C@@]34O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-dihydroxy-1,3,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[c]furan-4-yl]-2-amino-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.279 |
| Formel vægt | 293.112 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?