Få mere at vide
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, Mikromol
Artikelnummer. 30457729
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457729 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457729 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3314.110025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine
CAS 1984788-96-6
Analyt- eller komponentnavne 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O4/c13-11-15-9-8(10(19)16-11)14-4-17(9)7-1-6(18)5-2-21-3-12(5,7)20/h4-7,18,20H,1-3H2,(H3,13,15,16,19)/t5-,6+,7+,12+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@H]4COC[C@@]34O)C(=O)N1
IUPAC navn 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-dihydroxy-1,3,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[c]furan-4-yl]-2-amino-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 293.279
Mængde 25 mg
Formel vægt 293.112 g/mol