missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[9(2R,5S,6R)]- 9-O-[5-(Dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-O-methyl-17-methylene-leucomycin V, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [9(2R,5S,6R)]- 9-O-[5-(Dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-O-methyl-17-methylene-leucomycin V |
| CAS | 177584-13-3 |
| Molekylær formel | C44 H74 N2 O14 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Spiramycin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C44H74N2O14/c1-24-20-30(25(2)23-47)40(60-43-38(50)37(46(10)11)39(28(5)57-43)59-36-22-44(7,52)42(51)29(6)56-36)41(53-12)32(48)21-34(49)54-26(3)16-14-13-15-17-33(24)58-35-19-18-31(45(8)9)27(4)55-35/h13-15,17,23-24,26-33,35-43,48,50-52H,2,16,18-22H2,1,3-12H3/b14-13+,17-15+/t24-,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43+,44-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@@H]([C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)C(=C)C=O |
| IUPAC navn | 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 855.06 |
| Formel vægt | 854.514 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?