Få mere at vide
9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl Bis(furan-2-carboxylate), Mikromol™
Artikelnummer. 18021100
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18021100 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl Bis(furan-2-carboxylate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11,17-Difuroate Mometasone
CAS 1370190-33-2
Analyt- eller komponentnavne 11,17-Difuroate Mometasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C32 H32 Cl2 O8
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (11beta,16alpha)-9,21-Dichloro-11,17-bis[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl bis(furan-2-carboxylate), Mometasone Furoate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl)OC(=O)c6occc6
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-17-(furan-2-carbonyloxy)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 615.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 614.1474 g/mol