Få mere at vide
9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Oxo Mometasone Furoate |
| CAS | 1305334-30-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Oxo Mometasone Furoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H28 Cl2 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP), 9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMIL | O(C(=O)C1=CC=CO1)[C@@]2(C(CCl)=O)[C@]3(C)[C@@](C[C@H]2C)([C@]4([C@](Cl)([C@@H](O)C3)[C@]5(C)C(C(=O)C4)=CC(=O)C=C5)[H])[H] |
| IUPAC navn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate |
| Vis mere |