Få mere at vide
9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 18061310
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18061310 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Oxo Mometasone Furoate
CAS 1305334-30-8
Analyt- eller komponentnavne 6-Oxo Mometasone Furoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H28 Cl2 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP), 9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
SMIL O(C(=O)C1=CC=CO1)[C@@]2(C(CCl)=O)[C@]3(C)[C@@](C[C@H]2C)([C@]4([C@](Cl)([C@@H](O)C3)[C@]5(C)C(C(=O)C4)=CC(=O)C=C5)[H])[H]
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 535.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 534.1212 g/mol