Få mere at vide
9,21-Dichloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone), Mikromol™
Beskrivelse
9,21-Dichloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mometasone |
| CAS | 105102-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mometasone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H28 Cl2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mometasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Impurity G, Mometasone Furoate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28Cl2O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |