Få mere at vide
9,21-Dichloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone), Mikromol™
Artikelnummer. 17930566
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17930566 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17930566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9,21-Dichloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mometasone
CAS 105102-22-5
Analyt- eller komponentnavne Mometasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 Cl2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mometasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Impurity G, Mometasone Furoate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C22H28Cl2O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 427.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 426.1365 g/mol