Få mere at vide
9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate (16-epi-Mometasone Furoate), Mikromol™
Beskrivelse
9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate (16-epi-Mometasone Furoate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-epi Mometasone Furoate |
| CAS | 2231764-75-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 16-epi Mometasone Furoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27H30Cl2O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Impurity S, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, 9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, 16-epi-Mometasone Furoate, Mometasone Furoate Imp. S (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18-,19-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate |
| Vis mere |