Få mere at vide
9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate (16-epi-Mometasone Furoate), Mikromol™
Artikelnummer. 30051172
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051172 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051172 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.180025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate (16-epi-Mometasone Furoate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-epi Mometasone Furoate
CAS 2231764-75-1
Analyt- eller komponentnavne 16-epi Mometasone Furoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27H30Cl2O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9,21-Dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Impurity S, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, 9,21-Dichloro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, 16-epi-Mometasone Furoate, Mometasone Furoate Imp. S (EP)
InChI formel InChI=1S/C27H30Cl2O6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-28)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18-,19-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 521.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 520.1419 g/mol