Få mere at vide
9-[2-(Hydroxypropyl-d6] Adenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D |
| Formel vægt | 199.134 |