Få mere at vide
9-(2-Hydroxyethyl)guanine, TRC
Artikelnummer. 30132564
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132564 25 mg
30008817 50 mg
17984675 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94203525MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23169-33-7
Molekylær formel C7 H9 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 195.18
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-, Guanine, 9-(2-hydroxyethyl)- (8CI), 2-Amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethyl)guanine, 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine, NSC 40668, 32W88, GW 318209X, Ph Eur Aciclovir Impurity P, 32W88
IUPAC navn 2-amino-9-(2-hydroxyethyl)-1H-purin-6-one
SMIL NC1=Nc2c(ncn2CCO)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)9-3-12(5)1-2-13/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)
Formel vægt 195.0756
Procent renhed >95%