Få mere at vide
9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenin, TRC
Artikelnummer. 30372610
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30372610 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30372610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4447521MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Molekylær formel C13 2H6 H16 N5 O4 P
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
SMIL [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
IUPAC navn 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(diethoxyphosphoryl)methoxy]propyl]purin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 349.36
Formel vægt 349.1786