Få mere at vide
9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine |
| CAS | 19255-48-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N5 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5/c8-1-2-13-4-12-5-6(9)10-3-11-7(5)13/h3-4H,1-2H2,(H2,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ncnc2c1ncn2CCCl |
| IUPAC navn | 9-(2-chloroethyl)purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vægt | 197.0468 |