missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine, TRC

Artikelnummer. 30366696
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366696 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366696 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3661901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-(2-Chloro-ethyl)-9H-purin-6-ylamine
CAS 19255-48-2
Molekylær formel C7 H8 Cl N5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN5/c8-1-2-13-4-12-5-6(9)10-3-11-7(5)13/h3-4H,1-2H2,(H2,9,10,11)
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2CCCl
IUPAC navn 9-(2-chloroethyl)purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 197.62
Formel vægt 197.0468
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.