Få mere at vide
9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine |
| CAS | 55779-18-5 |
| Molekylær formel | C12H9ClFN5 |
| MDL nummer | MFCD00867210 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | NC1=C2N=CN(CC3=C(F)C=CC=C3Cl)C2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.68 |
| Procent renhed | 95% |