Få mere at vide
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol™
Artikelnummer. 30464010
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464010 4 x 25 mg
30050291 100 mg
30051093 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1047.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amin (2',3'-Dideoxyadenosin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Dideoxyadenosine
CAS 4097-22-7
Analyt- eller komponentnavne 2',3'-Dideoxyadenosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
IUPAC navn [(2S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 235.243
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 235,107 g/mol