missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-[2-[[[10-(4,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)decyl]oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-Xanthylium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(2-(((10-(4,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)decyl)oxy)carbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-Xanthylium |
| CAS | 1097639-76-3 |
| Molekylær formel | C44H53N2O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H52N2O5/c1-7-45-37-26-40-35(23-28(37)3)42(36-24-29(4)38(46-8-2)27-41(36)51-40)33-20-16-17-21-34(33)44(49)50-22-18-14-12-10-9-11-13-15-19-32-25-39(47)30(5)31(6)43(32)48/h16-17,20-21,23-27,45H,7-15,18-19,22H2,1-6H3/p+1/b46-38- |
| SMIL | O=C(OCCCCCCCCCCC1=CC(C(C)=C(C)C1=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C(C3=CC(C)=C(NCC)C=C3O4)=C5C4=C/C(C(C)=C5)=[NH+]/CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 689.9 |
| Formel vægt | 689.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?