Få mere at vide
9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin |
| Analyt- eller komponentnavne | 9,14-Deepoxy-15-deoxo-14-deoxy-9,15-epoxy-15-hydroxy-14-oxorapamycin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 913.5551 |