Få mere at vide
9,12-Dioxo-21-phenyl-8-(phenylmethoxy)-20-oxa-2,8,13,19-tetraazaheneicosanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,12-Dioxo-21-phenyl-8-(phenylmethoxy)-20-oxa-2,8,13,19-tetraazaheneicosanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 160388-22-7 |
| Molekylær formel | C33H50N4O6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H50N4O6/c1-33(2,3)43-32(40)35-23-13-7-15-25-37(42-27-29-18-10-5-11-19-29)31(39)21-20-30(38)34-22-12-6-14-24-36-41-26-28-16-8-4-9-17-28/h4-5,8-11,16-19,36H,6-7,12-15,20-27H2,1-3H3,(H,34,38)(H,35,40) |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN(C(CCC(NCCCCCNOCC1=CC=CC=C1)=O)=O)OCC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | tert-butyl (14-(benzyloxy)-10,13-dioxo-1-phenyl-2-oxa-3,9,14-triazanonadecan-19-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 598.77 |
| Formel vægt | 498.37 |