Få mere at vide
∆9(11)-Estradiol, TRC
Artikelnummer. 30041284
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041284 10 mg
30041185 100 mg
30041266 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88803010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 791-69-5
Molekylær formel C18 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Synonym Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17beta-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. D (EP), 9,11-Didehydroestradiol, Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol (6CI,7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17-diol, 9,11-Dehydroestradiol, J 1213, ZYC 1, δ9,11-Estradiol
IUPAC navn (8S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroestradiol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,8,10,15-17,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vægt 270.162
Procent renhed >95%