Få mere at vide
9,11-Epoxy-17-hydroxy-7α α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17-pregn-4-en-21-carboxylsyre α kaliumsalt, Mikromol
Artikelnummer. 30461049
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461049 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461049 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3530.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
9,11-Epoxy-17-hydroxy-7α α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17-pregn-4-en-21-carboxylsyre α kaliumsalt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Analyt- eller komponentnavne Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H31 O7 . K
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Molekylvægt (g/mol) 470.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 470,1707 g/mol