missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9(11)-epoxy-16α-Hydroxy-21-acetyl prednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 58404-37-8 |
| Molekylær formel | C23H28O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (9Beta,11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2-((4aS,4bS,5aS,6aS,7S,8R,9aS,9bS)-7,8-Dihydroxy-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,5a,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11-dodecahydrocyclopenta[1,2]phenanthro[4,4a-b]oxiren-7-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)29-11-18(27)22(28)17(26)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-20(13,2)23(15)19(30-23)10-21(16,22)3/h6-8,15-17,19,26,28H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(1S,2S,10S,11S,13R,14S,15S,17S)-13,14-dihydroxy-2,15-dimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.46 |
| Formel vægt | 416.1835 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?