missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9(11)-Dehydrotestosterone Enanthate, TRC

Artikelnummer. 30364221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364221 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD230210100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9(11)-Dehydrotestosterone Enanthate
CAS 119698-27-0
Molekylær formel C26H38O3
Mængde 100 mg
Synonym 17beta-Hydroxyandrosta-4,9(11)-dien-3-one Heptanoate
InChI formel InChI=1S/C26H38O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h14,17,20-21,23H,4-13,15-16H2,1-3H3/t20-,21-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 398.58
Formel vægt 398.2821
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.