Få mere at vide
9,11-Dehydro Ethynyl Estradiol, TRC
Artikelnummer. 18052150
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18052150 50 mg
18001450 100 mg
18041950 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22961050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1231-96-5
Molekylær formel C20 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 294.39
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol
IUPAC navn (8S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,11-Didehydroethinylestradiol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 294.162
Procent renhed >95%