missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
∆9,11-Dehydro-17Alpha-cyanomethyl Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17alpha-yl)acetonitrile |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5-6,12,17-18,22-23H,2,4,7-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 309.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?