missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,11-Anhydrobudesonide (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30135148
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135148 5 mg
30012289 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6894705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 313474-58-7
Molekylær formel C25H32O5
Molekylvægt (g/mol) 412.52
Synonym Budesonide Imp. H (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 9,11-Anhydrobudesonide, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
IUPAC navn 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
SMIL CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4=CC[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O5/c1-4-5-22-29-21-13-19-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)18(17)9-11-24(19,3)25(21,30-22)20(28)14-26/h8-10,12,17,19,21-22,26H,4-7,11,13-14H2,1-3H3/t17-,19+,21-,22?,23+,24+,25-/m1/s1
Formel vægt 412.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.