missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,11-Anhydro Fusidic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63950050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,11-Anhydrofusidic Acid
CAS 74048-41-2
Molekylær formel C31 H46 O5
Mængde 50 mg
Synonym 29-Nordammara-9(11),17(20),24-trien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3-hydroxy-, (3α,4α,8α,13α,14β,16β,17Z)- (9CI), ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β-hydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-9(11),17(20),24-trien-21-oic acid, δ9(11)-Anhydrofusidic acid, (3alpha,4alpha,8alpha,13alpha,14beta,16beta,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-29-nordammara-9(11),17(20),24-trien-21-oic Acid, Fusidic Acid EP Impurity L
InChI formel InChI=1S/C31H46O5/c1-18(2)9-8-10-21(28(34)35)27-23-11-12-26-29(5)15-14-24(33)19(3)22(29)13-16-30(26,6)31(23,7)17-25(27)36-20(4)32/h9,12,19,22-25,33H,8,10-11,13-17H2,1-7H3,(H,34,35)/b27-21-/t19-,22-,23-,24+,25-,29-,30-,31-/m0/s1
SMIL C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)C2=CC[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
IUPAC navn (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8R,10S,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3-hydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,12,13,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 498.6939
Formel vægt 498.3345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.