Få mere at vide
9(10H)-Acridone, TRC
Artikelnummer. 30134887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134887 5 g
17964145 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1909505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-95-0
Molekylær formel C13 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Synonym 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
IUPAC navn 10H-acridin-9-one
SMIL O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acridone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vægt 195.0684
Procent renhed >95%