Få mere at vide
9(10H)-Acridon, 99%
Beskrivelse
9(10H)-Acridon anvendes til fremstilling af methyl-9,10-dihydro-9-oxoacridin-10-pentanoat til farvning af de organiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-pentanoat, til farvning af de organiske materialer.
Opløselighed
Uopløseligt i benzen, chloroform, ether, vand og ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9(10H)-Acridone |
| Smeltepunkt | 360 °C til 362 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7104 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i benzen, kloroform, ether, vand og ethanol. |
| Formel vægt | 195.22 |
| Procent renhed | 99% |