Få mere at vide
9(10H)-Acridone, 99%
Artikelnummer. 11462248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462248 5 g 5g
11304629 1 g 1g
11472248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15222.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
9(10H)-Acridon anvendes til fremstilling af methyl-9,10-dihydro-9-oxoacridin-10-pentanoat til farvning af de organiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9(10H)-Acridon anvendes til fremstilling af methyl-9,10-dihydro-9-oxoacridin-10
-pentanoat, til farvning af de organiske materialer.
Opløselighed
Uopløseligt i benzen, chloroform, ether, vand og ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-95-0
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.221
MDL nummer MFCD00005019
InChI nøgle FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
PubChem CID 2015
ChEBI CHEBI:50756
IUPAC navn 10H-acridin-9-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9(10H)-Acridone
Smeltepunkt 360°C to 362°C
Mængde 5 g
Beilstein 7104
Opløselighedsinformation Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol.
Formel vægt 195.22
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9(10H)-Acridone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Acridinone