Få mere at vide
9,10-Phenanthrenequinon, 95%
Artikelnummer. 11449323
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449323 100 g 100g
11344629 5 g 5g
11439323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11762.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208,216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon kan bruges til passivering af høj kvalitet på silicium (100) overflader. Quinoner kan tjene som substrater for en række forskellige flavoenzymer, nyttige fluorescerende forbindelser og quinon. Anvendes også i farvestoffer, som hærder til dental restaurering, til bestemmelse af kobber ved spektrofotometrisk metode og til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Phenanthrenequinon kan bruges til passivering af høj kvalitet på silicium (100) overflader. Quinoner kan tjene som substrater for en række forskellige flavoenzymer, nyttige fluorescerende forbindelser og quinon. Anvendes også i farvestoffer, som hærder til dental restaurering, til bestemmelse af kobber ved spektrofotometrisk metode og til organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-11-7
Molekylær formel C14H8O2
Molekylvægt (g/mol) 208.216
MDL nummer MFCD00001163
InChI nøgle YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC navn fenanthren-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Phenanthrenequinone
Smeltepunkt 207 °C til 212 °C
Tæthed 1.405
Kogepunkt >360 °C
Flammepunkt 245 °C (473 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 208.22
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9,10-Phenanthrenequinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Phenanthrenedione