Få mere at vide
9,10-phenanthrenequinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439323
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11439323
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11762.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon kan bruges til passivering af høj kvalitet på silicium (100) overflader. Quinoner kan tjene som substrater for en række forskellige flavoenzymer, nyttige fluorescerende forbindelser og quinon. Anvendes også i farvestoffer, som hærder til dental restaurering, til bestemmelse af kobber ved spektrofotometrisk metode og til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Phenanthrenequinon kan bruges til passivering af høj kvalitet på silicium (100) overflader. Quinoner kan tjene som substrater for en række forskellige flavoenzymer, nyttige fluorescerende forbindelser og quinon. Anvendes også i farvestoffer, som hærder til dental restaurering, til bestemmelse af kobber ved spektrofotometrisk metode og til organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-11-7
Molekylær formel C14H8O2
Molekylvægt (g/mol) 208.216
MDL nummer MFCD00001163
InChI nøgle YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
PubChem CID 6763
ChEBI CHEBI:37454
IUPAC navn fenanthren-9,10-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Phenanthrenequinone
Smeltepunkt 207°C to 212°C
Tæthed 1.405
Kogepunkt >360°C
Flammepunkt 245°C (473°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 208.22
Procent renhed 95%