Få mere at vide
9,10-Diphenylanthracene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1499-10-1 |
| Smeltepunkt | 247°C to 252°C |
| MDL nummer | MFCD00001253 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9,10-Diphenylanthracene, 9,10-Diphenylanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Grad | Research |