Få mere at vide
9,10-Diphenylanthracen, 99%
Artikelnummer. 11497687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497687 5 g 5g
11487687 1 g 1g
11407697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15714.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330,43 g/mol
9,10-Diphenylanthracen virker som en sensibilisator i kemiluminescens. Det bruges i lyspinde for at producere blåt lys. Det er også nyttigt i blå organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og OLED-baserede skærme. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 9,10-difluor-9,10-diphenyl-9,10-dihydroanthracen. Ud over dette bruges den som en organisk halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Diphenylanthracene virker som en sensibilisator i kemiluminescens. Det bruges i lyspinde for at producere blåt lys. Det er også nyttigt i blå organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og OLED-baserede skærme. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 9,10-difluor-9,10-diphenyl-9,10-dihydroanthracen. Ud over dette bruges den som en organisk halvleder.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, benzen og kulstofdisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-10-1
Molekylær formel C26H18
Molekylvægt (g/mol) 330.43
MDL nummer MFCD00001253
InChI nøgle FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC navn 9,10-diphenylanthracen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Diphenylanthracene
Smeltepunkt 248 °C til 254 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 1914010
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, kloroform, benzen og kulstofdisulfid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 330.43
Procent renhed 99%