Få mere at vide
9,10-Diphenylanthracen, 99%
Beskrivelse
9,10-Diphenylanthracen virker som en sensibilisator i kemiluminescens. Det bruges i lyspinde for at producere blåt lys. Det er også nyttigt i blå organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og OLED-baserede skærme. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 9,10-difluor-9,10-diphenyl-9,10-dihydroanthracen. Ud over dette bruges den som en organisk halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9,10-Diphenylanthracene virker som en sensibilisator i kemiluminescens. Det bruges i lyspinde for at producere blåt lys. Det er også nyttigt i blå organiske lysemitterende dioder (OLED'er) og OLED-baserede skærme. Yderligere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af 9,10-difluor-9,10-diphenyl-9,10-dihydroanthracen. Ud over dette bruges den som en organisk halvleder.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, chloroform, benzen og kulstofdisulfid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Diphenylanthracene |
| Smeltepunkt | 248 °C til 254 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1914010 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, kloroform, benzen og kulstofdisulfid. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 330.43 |
| Procent renhed | 99% |