Få mere at vide
9,10-Dioxo Ketotifen, TRC
Artikelnummer. 30137792
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137792 50 mg
30007803 25 mg
30003962 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48651050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43076-16-0
Molekylær formel C19 H17 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 323.41
Synonym 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
IUPAC navn 10-(1-methylpiperidin-4-yliden)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4,5-dion
SMIL CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dioxo Ketotifen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Formel vægt 323.098
Procent renhed >95%