Få mere at vide
9,10-Dimethylanthracene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657763 250 mg Glasflaske 250mg
10487680 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
CAS: 781-43-1 | Molecular Formula: C16H14 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 781-43-1
Molekylær formel C16H14
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00001262
InChI nøgle JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC navn 9,10-dimethylantracen
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9, 10-Dimethylanthracene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180 °C til 185 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 05,II,593
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller