Få mere at vide
9,10-Dimethylanthracen, 97%
Artikelnummer. 11440627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440627 5 g 5g
11430627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22458.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 781-43-1 | C16H14 | 206,29 g/mol
9,10-Dimethylanthracen bruges som en antioxidant-fotosensibilisator dobbelt-loadede polymere miceller med kontrollerbar produktion af reaktive oxygenarter. Det bruges også som kemisk hastighedskonstant actinometer i singlet molekylære oxygenreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9,10-Dimethylanthracene bruges som en antioxidant-fotosensibilisator dobbeltladede polymere miceller med kontrollerbar produktion af reaktive oxygenarter. Det bruges også som kemisk hastighedskonstant actinometer i singlet molekylære oxygenreaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 781-43-1
Molekylær formel C16H14
Molekylvægt (g/mol) 206.29
MDL nummer MFCD00001262
InChI nøgle JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC navn 9,10-dimethylantracen
SMIL CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,10-Dimethylanthracene
Smeltepunkt 182 °C til 184 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1909028
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.29
Procent renhed 99%