Få mere at vide
9,10-Dimethylanthracene, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dimethylanthracene |
| CAS | 781-43-1 |
| Molekylær formel | C16H14 |
| MDL nummer | MFCD00001262 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C3=CC=CC=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Procent renhed | 95% |