Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9, 10-Dihydroxystearic Acid, Pract. |
| CAS | 120-87-6 |
| Molekylær formel | C18H36O4 |
| MDL nummer | MFCD00046726 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 9,10-dihydroxystearic acid, dioxystearinsaeure, 9,10-dihydroxystearate, 9,10-dihydroxystearinsaeure, 9,10-dihydroxy-octadecanoic acid, rac threo-9,10-dihydroxystearic acid, dhsa, parent, 9,10-dihydroxy stearic acid, 9,10-dhsa |
| InChI nøgle | VACHUYIREGFMSP-IAGOWNOFSA-N |
| SMIL | CCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(O)=O |
| IUPAC navn | (9R,10R)-9,10-dihydroxyoctadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.48 |
| Vis mere |