Få mere at vide
(±)-9,10-Dihydrojasmonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-9,10-Dihydrojasmonic Acid |
| CAS | 3572-64-3 |
| Molekylær formel | C12H20O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (±)-3-Oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic Acid, DJA, 3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacetic Acid, (±)-9,10-Dihydrojasmonic Acid, 2-Pentyl-3-oxocyclopentyl-1-acetic Acid, 2-Pentyl-3-oxocyclopentylacetic Acid, 2-n-Pentyl-3-oxocyclopentylacetic Acid, 3-Carboxymethyl-2-pentylcyclopentanone, 3-Oxo-2-pentyl-cyclopentaneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.29 |
| Formel vægt | 212.1412 |