Få mere at vide
9,10-Dihydroergostine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dihydroergostine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H39N5O5/c1-3-33(36-30(40)22-16-24-23-11-7-12-25-29(23)21(18-35-25)17-26(24)37(2)19-22)32(42)39-27(15-20-9-5-4-6-10-20)31(41)38-14-8-13-28(38)34(39,43)44-33/h4-7,9-12,18,22,24,26-28,35,43H,3,8,13-17,19H2,1-2H3,(H,36,40)/t22-,24-,26-,27+,28+,33-,34+/m1/s1 |
| Formel vægt | 597.2951 |