Få mere at vide
9,10-Dihydroergocristin metanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30387604
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387604 25 mg
30386926 10 mg
30381103 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44644025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24730-10-7
Molekylær formel C35 H41 N5 O5 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 707.84
Synonym Dihydroergocristine Mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, (5'α,10α)-9,10-Dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)ergotaman-3',6',18-trione methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1) (ACI), Ergocristine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergocristine, dihydro-, methanesulfonate (6CI, 7CI), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 9,10-Dihydroergocristine methanesulfonate, Dihydroergocristine mesylate, Dihydroergocristine methanesulfonate, GNF Pf 3462
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid metanesulfonat
SMIL CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C)C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydroergocristine Mesilate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1
Formel vægt 707.2989