Få mere at vide
9,10-Dihydro-9-oxa-10-fosfafenanthren 10-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H |
| Formel vægt | 216.034 |