missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30373671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373671 2.5 g
30369339 500 mg
30379795 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6790332.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35948-25-5
Molekylær formel C12H9O2P
Molekylvægt (g/mol) 216.17
Synonym 3,4:5,6-Dibenzo-2H-1,2-oxaphosphorin-2-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthren 10-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-oxide, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphorylphenanthrene 10-oxide, Chemguard DOPO, DOP 11S25, DOPO, Epoclean, HCA, HCA (heat stabilizer), Hiretar 101, KFR-DOPO, Polydis 3710, Polyphlox 3742, Sanko HCA, Struktol Polydis 3710, Ukanol DOPO, Ukanol GKF, 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide, Chemguard DOPO, DOPO, Epoclean, HCA, Hiretar 101, KFR-DOPO, Polydis 3710, Sanko HCA, Struktol Polydis 3710, Ukanol DOPO, 6H-Dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-Oxide
IUPAC navn benzo[c][2,1]benzoxaphosphinine 6-oxide
SMIL O=P1Oc2ccccc2c3ccccc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H
Formel vægt 216.034
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.