Få mere at vide
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-carboxylic Acid |
| CAS | 20202-05-5 |
| Molekylær formel | C17H14O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | NSC 122876, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O2/c18-16(19)17-10-9-11(12-5-1-3-7-14(12)17)13-6-2-4-8-15(13)17/h1-8,11H,9-10H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vægt | 250.0994 |