Få mere at vide
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-acrolein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| CAS | 38849-09-1 |
| Molekylær formel | C19 H16 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal, 2-Propenal, 3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)- (9CI), 9,10-Ethanoanthracene, 2-propenal deriv., 9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-9-acrolein |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-9,11,13-14H,10,12H2/b11-5+ |
| SMIL | O=C\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| IUPAC navn | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vægt | 260.1201 |