missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one (90%), TRC

Artikelnummer. 30368789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368789 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44848025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
CAS 1622-55-5
Molekylær formel C13H10OS
Mængde 25 g
Synonym 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
InChI formel InChI=1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2
SMIL C1=CC=C2C(=C1)CCC3=C(C=CS3)C2=O
IUPAC navn 4,5-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-10-one
Molekylvægt (g/mol) 214.28
Formel vægt 214.0452
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.